2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500431-1G PC500431-250MG PC500431-5G
APOSPC500431-1GEA 785 DKK
APOSPC500431-1G APOSPC500431-250MG APOSPC500431-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26853061
CAS-nummer: 1565054-28-5