4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-5-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500405-1G PC500405-250MG
APOSPC500405-1GEA 3270 DKK
APOSPC500405-1G APOSPC500405-250MG
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-5'-chloro-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molekylvægt: 251.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27995573
CAS-nummer: 1594605-40-9