3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500389-1G PC500389-25G PC500389-5G
APOSPC500389-1GEA 950 DKK
APOSPC500389-1G APOSPC500389-25G APOSPC500389-5G
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄I
Molekylvægt: 289.997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07771984
CAS-nummer: 132554-73-5