2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500388-1G PC500388-250MG PC500388-5G
APOSPC500388-1GEA 2900 DKK
APOSPC500388-1G APOSPC500388-250MG APOSPC500388-5G
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molekylvægt: 350.902 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22491025
CAS-nummer: 1369927-31-0