3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 DKK
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel: C₉H₅BrClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975441
CAS-nummer: 1796558-59-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III