3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 3280 DKK
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975445
CAS-nummer: 1807263-82-6