2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 436 DKK
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molekylvægt: 255.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194484
CAS-nummer: 1214345-25-1