2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 164 DKK
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21603723
CAS-nummer: 90292-62-9