3-Fluoro-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 2300 DKK
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08166555
CAS-nummer: 863870-85-3