2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 5150 DKK
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975466
CAS-nummer: 1823815-55-9