2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 2050 DKK
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Formel: C₇H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19214250
CAS-nummer: 133788-81-5