2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 4140 DKK
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
Molekylvægt: 207.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975487
CAS-nummer: 1803828-56-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III