2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500307-1G PC500307-250MG PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA 2490 DKK
APOSPC500307-1G APOSPC500307-250MG APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₄BF₅O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27975470
CAS-nummer: 2250114-85-1