2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500305-1G
PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA
1900
DKK
APOSPC500305-1G
APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD27975469 CAS-nummer: 1309597-24-7 |