2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 2040 DKK
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
Molekylvægt: 210.101 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12404959
CAS-nummer: 134099-34-6