2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC500301-1G
PC500301-250MG
PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA
2040
DKK
APOSPC500301-1G
APOSPC500301-250MG
APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃F₅O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12404959 CAS-nummer: 134099-34-6 |