6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 3050 DKK
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975496
CAS-nummer: 1820639-38-0