7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500297-1G PC500297-250MG PC500297-5G
APOSPC500297-1GEA 3710 DKK
APOSPC500297-1G APOSPC500297-250MG APOSPC500297-5G
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16468547
CAS-nummer: 1226045-94-8