6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 2400 DKK
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975499
CAS-nummer: 1820648-09-6