Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 3580 DKK
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20701664
CAS-nummer: 403712-67-4