6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 2880 DKK
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₄
Smeltepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975498
CAS-nummer: 38225-97-7