4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 4750 DKK
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Molekylvægt: 220.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199648
CAS-nummer: 108310-38-9