2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 3430 DKK
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27975461
CAS-nummer: 84478-77-3