2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 2620 DKK
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₂ClF₄IO₃S
Molekylvægt: 404.505 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937160
CAS-nummer: 1820607-92-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 III