5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 3490 DKK
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrFNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27429289
CAS-nummer: 1598963-13-3