5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-1,3-dihydro-6-fluoro-2H-indol-2-one, 5-Bromo-6-fluoroindolin-2-one
PC500252-1G PC500252-250MG
APOSPC500252-1GEA 6180 DKK
APOSPC500252-1G APOSPC500252-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole
Formel: C₈H₅BrFNO
Molekylvægt: 230.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26086914
CAS-nummer: 944805-66-7