5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 175 DKK
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777174
CAS-nummer: 948294-26-6