5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl triflate
PC500246-1G PC500246-250MG PC500246-5G
APOSPC500246-1GEA 1170 DKK
APOSPC500246-1G APOSPC500246-250MG APOSPC500246-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₂BrClF₄O₃S
Molekylvægt: 357.505 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937161
CAS-nummer: 1820619-90-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III