2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 1020 DKK
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formel: C₆H₃ClFIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22628048
CAS-nummer: 148254-33-5