4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 382 DKK
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100974
CAS-nummer: 661463-13-4