2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 4910 DKK
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formel: C₉H₄BrF₅O
Molekylvægt: 303.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937167
CAS-nummer: 1823271-81-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 III