5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 1010 DKK
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631614
CAS-nummer: 261945-71-5