2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 1090 DKK
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂F₅NO₂
Molekylvægt: 227.088 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659985
CAS-nummer: 35010-29-8