2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 6710 DKK
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631617
CAS-nummer: 261945-01-1