2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 1620 DKK
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937181
CAS-nummer: 1806333-92-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III