4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-3-bromo-2-fluoroanisole
PC500208-1G PC500208-5G PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA 2170 DKK
APOSPC500208-1G APOSPC500208-5G APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇BrFNO
Molekylvægt: 220.039 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22570403
CAS-nummer: 1137869-95-4