4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 9070 DKK
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Molekylvægt: 208.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664923
CAS-nummer: 1823917-95-8