3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 6800 DKK
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrFNO₄
Molekylvægt: 278.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664856
CAS-nummer: 1807155-75-4