2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 4360 DKK
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27664920
CAS-nummer: 134099-31-3