5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 164 DKK
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molekylvægt: 235.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21332915
CAS-nummer: 1052686-50-6