5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC500181-1G PC500181-25G PC500181-5G
APOSPC500181-1GEA 273 DKK
APOSPC500181-1G APOSPC500181-25G APOSPC500181-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658620
CAS-nummer: 330794-02-0