3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC500171-1G PC500171-250MG PC500171-5G
APOSPC500171-1GEA 1830 DKK
APOSPC500171-1G APOSPC500171-250MG APOSPC500171-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.554 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17000111
CAS-nummer: 106877-34-3