2-Fluoro-5-methoxyphenol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole

PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 1090 DKK
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Smeltepunkt: 25…26 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16998752
CAS-nummer: 117902-16-6

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR