2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 985 DKK
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11110186
CAS-nummer: 447462-87-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III