2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Trifluoromethoxy)-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl triflate
PC500116-1G PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA 3660 DKK
APOSPC500116-1G APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₆NO₆S
Molekylvægt: 355.168 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541876
CAS-nummer: 955395-91-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 III