4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 1160 DKK
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃F₆NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541875
CAS-nummer: 1446016-89-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III