4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Nitro-4-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Methyl-2-nitrophenyl triflate
PC500111-1G PC500111-250MG
APOSPC500111-1GEA 3660 DKK
APOSPC500111-1G APOSPC500111-250MG
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₃NO₅S
Molekylvægt: 285.197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541871
CAS-nummer: 195455-54-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III