3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methyl-2-nitrophenyl triflate, 2-Nitro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC500110-1G PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA 3660 DKK
APOSPC500110-1G APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₃NO₅S
Molekylvægt: 285.197 g/mol
Smeltepunkt: 24…26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541870
CAS-nummer: 145209-21-8
UN nummer: 3261
ADR: 8 III