2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Nitro-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 2-Methyl-3-nitrophenyl triflate
PC500108-1G PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA 3660 DKK
APOSPC500108-1G APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₃NO₅S
Molekylvægt: 285.197 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541868
CAS-nummer: 1446016-49-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III