4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500097-1G PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA 3660 DKK
APOSPC500097-1G APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃ClF₆O₃S
Molekylvægt: 328.616 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25541859
CAS-nummer: 1446016-91-6
UN nummer: 3265
ADR: 8 III